Learn More
Acide 3,5-di(trifluorométhyl)benzoïque, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10608765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10608765 5 g 5g
10587094 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10608765 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DP01857DE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 725-89-3
Formule moléculaire C9H4F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.12
Numéro MDL MFCD00000388
Clé InChI HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
CID PubChem 12889
Nom IUPAC Acide3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CF3)2C6H3CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.12
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique