Learn More
Isothiocyanate de 3,5-di(trifluorométhyl)phényle, ≥97 %, Maybridge
Code produit 10332923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10332923 10 g 10g
10107293 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10332923 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01673EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 23165-29-9
Formule moléculaire C9H3F6NS
Poids moléculaire (g/mol) 271.18
Numéro MDL MFCD00040838
Clé InChI FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
CID PubChem 2733395
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.4850g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire (CF3)2C6H3NCS
Quantité 10 g
Poids de la formule 271.18
Pourcentage de pureté 97%