Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499807 5 g 5g
11409817 25 g 25g
11419817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22775.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99.097 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1455-77-2
Formule moléculaire C2H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 99.097
Numéro MDL MFCD00005233
Clé InChI PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
CID PubChem 15078
ChEBI CHEBI:75425
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 112467
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 99.1
Pourcentage de pureté ≥98%