Learn More
L’acide 3,5-diaminobenzoïque, 98 %, peut contenir jusqu’à 3 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458006 50 g 50g
11349529 100 g 100g
11359529 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14075.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 535-87-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
3,5-Diaminobenzoic acid is an analog of diatriazoate, which has been shown to have antigenicity properties towards the monoclonal antibodies. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diaminobenzoïque est un analogue du diatriazoate, qui a des propriétés antigéniques envers les anticorps monoclonaux. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-87-5
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007807
Clé InChI UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
CID PubChem 12062
Nom IUPAC Acide3,5diaminobenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Diaminobenzoic acid
Point de fusion ∼235°C (decomposition)
Point d’éclair 210°C (410°F)
Notes de pourcentage du dosage peut contenir jusqu’à 3 % d’humidité
Quantité 50 g
Beilstein 2086484
Merck Index 14,2978
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Diaminobenzoic acid