Learn More
Dichlorhydrate d’acide 3,5-diaminobenzoïque, 99 %, Acros Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 618-56-4 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C7H8N2O2·2HCl |
| Formule linéaire | (H2N)2C6H3CO2H·2HCl |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.