Learn More
Acide 3,5-diaminobenzoïque, TRC
Code produit 30350593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350593 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41606550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Diaminobenzoic acid
CAS 535-87-5
Formule moléculaire C7 H8 N2 O2
Quantité 50 g
Synonyme Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide3,5diaminobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0586