Learn More
3,5-Dibenzyloxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 5-Dibenzyloxyacetophenone |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 28924-21-2 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 60°C to 64°C |
| Couleur | Beige |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |