Learn More
3',5'-Dibenzyloxyacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone |
| CAS | 28924-21-2 |
| Formule moléculaire | C22 H20 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,5-Dibenzyloxyacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Nom IUPAC | 1-[3,5-bis(phénylméthoxy)phényl]éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 332.39 |
| Poids de la formule | 332.1412 |