Learn More
3',5'-Dibenzyloxyacétophénone, TRC
Code produit 30360969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360969 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4179702.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
CAS 28924-21-2
Formule moléculaire C22 H20 O3
Quantité 2.5 g
Synonyme 3,5-Dibenzyloxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Nom IUPAC 1-[3,5-bis(phénylméthoxy)phényl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 332.39
Poids de la formule 332.1412