Learn More
3,5-Dibenzyloxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30370711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370711 500 mg 500mg
30369382 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30370711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD448788500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS 14615-72-6
Formule moléculaire C21H18O3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
SMILES O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Poids moléculaire (g/mol) 318.36
Poids de la formule 318.1256