Learn More
3,5-Dibenzyloxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 14615-72-6 |
| Formule moléculaire | C21H18O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMILES | O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 318.36 |
| Poids de la formule | 318.1256 |