Learn More
Alcool 3,5-dibenzyloxybenzylique, TRC
Code produit 30386635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386635 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD533920100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibenzyloxybenzyl Alcohol
CAS 24131-31-5
Formule moléculaire C21H20O3
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2
SMILES OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Poids moléculaire (g/mol) 320.38
Poids de la formule 320.1412