Learn More
Alcool 3,5-dibenzyloxybenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dibenzyloxybenzyl Alcohol |
| CAS | 24131-31-5 |
| Formule moléculaire | C21H20O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2 |
| SMILES | OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.38 |
| Poids de la formule | 320.1412 |