Learn More
3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10041674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041674 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10729595 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051094 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10041674 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07857CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7411-23-6
Formule moléculaire C2HBr2N3
Poids moléculaire (g/mol) 226.859
Clé InChI FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
CID PubChem 81904
Nom IUPAC 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 226.86
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.