Learn More
3’,5’-dibromo-2’-hydroxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 108°C to 111°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 293.95 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.