Learn More
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10361903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10361903 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10361903 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur BTB02697EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4Br2O2
Formule linéaire Br2C6H2(OH)CHO
Numéro MDL MFCD00003318
Quantité 10 g
Synonyme 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
Clé InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Nom IUPAC 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 279.915
CID PubChem 7024
Poids de la formule 279.91
Pourcentage de pureté 95%