Learn More
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445123 25 g 25g
11435123 5 g 5g
11455123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12780.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2973-77-5 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2973-77-5
Formule moléculaire C7H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.92
Numéro MDL MFCD00016980
Clé InChI SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 18100
Nom IUPAC 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 179°C to 182°C
Quantité 25 g
Beilstein 1948512
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 279.93
Pourcentage de pureté 98%