Learn More
3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 12387093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12387093 5 g Flacon en verre 5g
10633753 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12387093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2973-77-5
Formule moléculaire C7H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.92
Numéro MDL MFCD00016980
Clé InChI SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 18100
Nom IUPAC 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182.0°C to 186.0°C
Couleur Marron à rose
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 279.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines