Learn More
3,5-dibromo-4-méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357886
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357886 1 g -
11367886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13101.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13194-73-5 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
3,5-Dibromo-4-methylaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,5-dibromo-4-méthylaniline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13194-73-5
Formule moléculaire C7H7Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 264.948
Numéro MDL MFCD00151806
Clé InChI AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7015779
Nom IUPAC 3,5-dibromo-4-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-4-methylaniline
Point de fusion 90°C to 92°C
Quantité 1 g
Beilstein 2639285
Synonyme 3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 264.96
Pourcentage de pureté 99%