Learn More
3,5-dibromo-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350154 5 g 5g
11340154 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00660.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13979-81-2 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13979-81-2
Formule moléculaire C7H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.932
Numéro MDL MFCD00013968
Clé InChI AXCQKKVGMZCWPC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 55457
Nom IUPAC 3,5-dibromo-4-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Point de fusion 106°C to 110°C
Quantité 5 g
Beilstein 2249692
Synonyme 3,5-dibromo-p-cresol, phenol, 3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-dibromo-4-methyl-phenol, phenol, dibromomethyl, acmc-20abwf, 3,5-dibromo-p-methylphenol, 3,5-dibromo-4-methyl phenol, phenol,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-phenol
Poids de la formule 265.94
Pourcentage de pureté 97%