Learn More
Monochlorhydrate de 3,5-dibromo-o-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10677382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10677382 500 mg Flacon en verre 500mg
10348360 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10677382 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 223735000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 75568-11-5
Formule moléculaire C6H6Br2N2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 302.4
Numéro MDL MFCD00012967
Clé InChI QOZDVKFQMGARCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine hydrochloride, acmc-20andn, 1,2-diamino-3,5-dibromobenzene monohydrochloride, 3,5-bis bromanyl benzene-1,2-diamine hydrochloride, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine hydrochloride, 1,2-benzenediamine,3,5-dibromo-, hydrochloride 1:1, 3,5-dibromo-ortho-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/1, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediaminemonohydrochloride sensitivereagentforthedeterminationofsebygc-ecd
CID PubChem 2724285
Nom IUPAC 3,5-dibromobenzène-1,2-diamine ; chlorhydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)N)Br.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 238°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C6H2(NH2)2·HCl
Quantité 500 mg
Beilstein 13, 29
Poids de la formule 302.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement