Learn More
Acide 3,5-dibromoanthranilique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10712274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712274 1 g Flacon en verre 1g
10228813 5 g Flacon en verre 5g
10509613 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712274 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393160010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 609-85-8
Formule moléculaire C7H5Br2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 294.93
Numéro MDL MFCD00017087
Clé InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
CID PubChem 219491
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromoanthranilic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 235°C to 236°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 294.93
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dibromoanthranilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement