Learn More
3,5-dibromobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487176 5 g 5g
11477176 1 g 1g
11339529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25495.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56990-02-4
Formule moléculaire C7H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 263.916
Numéro MDL MFCD00156887
Clé InChI ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
CID PubChem 622077
Nom IUPAC 3,5-dibromobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromobenzaldehyde
Point de fusion 89°C to 93°C
Quantité 5 g
Beilstein 2573432
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 263.93
Pourcentage de pureté 98%