Learn More
3,5-Dibromobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dibromobenzaldehyde |
| CAS | 56990-02-4 |
| Formule moléculaire | C7H4Br2O |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1cc(Br)cc(C=O)c1 |
| Nom IUPAC | 3,5-dibrobenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 263.91 |
| Poids de la formule | 261.8629 |