Learn More
3,5-dibromobenzamide, Thermo Scientific™
Code produit 10683445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10683445 25 g 25g
10032504 1 g 1g
10452464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10683445 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04141EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-85-3
Formule moléculaire C7H5Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 278.931
Clé InChI IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
CID PubChem 2735937
Nom IUPAC 3,5-dibromobenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromobenzamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 278.93
Pourcentage de pureté 97%