Learn More
Acide 3,5-dibromobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496706 25 g 25g
11476706 1 g 1g
11486706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23863.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 117695-55-3 | C6H5BBr2O2 | 279.722 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117695-55-3
Formule moléculaire C6H5BBr2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.722
Numéro MDL MFCD01075725
Clé InChI WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromobenzeneboronic acid, 3,5-dibromophenyl boronic acid, boronic acid, 3,5-dibromophenyl, pubchem14108, acmc-2099ur, amtb596, 3,5-dibromobenzeneboronicacid, ksc493i3d, 3,5-dibromobenzene boronic acid
CID PubChem 2734689
Nom IUPAC Acide (3,5-dibromophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Br)Br)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromobenzeneboronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 6645285
Poids de la formule 279.73
Pourcentage de pureté 97%