Learn More
3,5-dibromobenzotrifluorure 96 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
3,5-dibromobenzotrifluorure utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dibromobenzotrifluoride |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2093912 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 303.9 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
| Forme physique | Liquide |