Learn More
3,5-dibromophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497118
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497118 2 g 2g
15407128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60642.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-41-5 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
3,5-Dibromophenol is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare aromatic polyesters and drugs for arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dibromophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé pour préparer des polyesters aromatiques et des médicaments pour l’arthrite.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-41-5
Formule moléculaire C6H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.905
Numéro MDL MFCD06411376
Clé InChI PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12280
Nom IUPAC 3,5-dibromophénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromophenol
Point de fusion 79°C to 83°C
Quantité 2 g
Numéro UN UN2811
Synonyme phenol, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-phenol, 3,5-dibromphenol, 3, 5-dibromophenol, 3-,5-dibromophenol, pubchem23831, acmc-1az7g, 3,5-dibromophenol, ksc493e8n, akos akm01584
Informations sur la solubilité Sightly soluble in water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 251.9
Pourcentage de pureté 97%