Learn More
3,5-dibromoquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441028 250 mg 250mg
15421028 1 g 1g
15431028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54859.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101861-59-0
Formule moléculaire C9H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 286.954
Numéro MDL MFCD12024477
Clé InChI IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
CID PubChem 13659757
Nom IUPAC 3,5-dibromoquinoléine
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromoquinoline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 286.95
Pourcentage de pureté 96%