Learn More
3,5-dibromosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474744 10 g 10g
11484744 50 g 50g
11494744 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474744 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13729.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279.915 g/mol
3,5-Dibromosalicylaldehyde reacts with alkyl cyanoacetates in the presence of ammonium acetate to yield 4H- chromenes. It can be used in the synthesis of Schiff base and can be used as reactant for synthesis of Schiff base ligands which forms mononuclear complexes with copper(II), nickel(II), zinc(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dibromosalicylaldéhyde réagit avec les cyanoacétates d’alkyle en présence d’acétate d’ammonium pour produire des 4H-chromènes. Il peut être utilisé dans la synthèse de la base de Schiff et peut être utilisé comme réactif pour la synthèse de ligands de base de Schiff qui forment des complexes mononucléaires avec le cuivre(II), le nickel(II), le zinc(II) et le cobalt(II).
Solubilité
Soluble dans le méthanol à 25 mg/ml. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-59-5
Formule moléculaire C7H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.915
Numéro MDL MFCD00003318
Clé InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
CID PubChem 7024
Nom IUPAC 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Point de fusion 81°C to 84°C
Quantité 10 g
Beilstein 1424739
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,3027
Informations sur la solubilité Soluble in methanol 25mg/mL. Insoluble in water.
Poids de la formule 279.93
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde