Learn More
Acide 3,5-dibromosalicylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10142330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10142330 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10142330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112920250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromosalicylic acid
CAS 3147-55-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225°C to 228°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4Br2O3
Quantité 25 g
Beilstein 10,109
Merck Index 15,3033
Synonyme 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Clé InChI BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
Nom IUPAC Acide3,5-dibromo-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 295.9
CID PubChem 18464
Poids de la formule 295.9
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dibromosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement