Learn More
3,5-Acide dibromosalicylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11491657
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11491657 25 g 25g
11401667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25642.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-55-5
Formule moléculaire C7H4Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 295.914
Numéro MDL MFCD00002441
Clé InChI BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
CID PubChem 18464
Nom IUPAC Acide3,5-dibromo-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromosalicylic acid
Point de fusion 223°C to 228°C
Quantité 25 g
Beilstein 2210805
Merck Index 14,3028
Poids de la formule 295.92
Pourcentage de pureté 98%