Learn More
3,5-Dicarboétoxy-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine, TRC
Code produit 17994835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994835 25 g 25g
17934285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17994835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43103025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1149-23-1
Formule moléculaire C13 H19 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 253.29
Synonyme 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 1,4-Dihydro-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester-2,6-dimethylpyridine, 2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2,6-Dimethyl-3,5-di(carboethoxy)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbethoxy-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine, 3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Dicarbethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine, 3,5-Diethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, Diethone, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, Diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydr
Nom IUPAC Diéthyle 2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1)C(=O)OCC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C13H19NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h14H,5-7H2,1-4H3
Poids de la formule 253.1314