Learn More
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole, 97%
Code produit 11936831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11936831 25 g Flacon en verre 25g
10017012 1 g Flacon en verre 1g
10216642 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11936831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376030250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2254-88-8 | C₂Cl₂N₂S | 155,01 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2254-88-8
Formule moléculaire C2Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 155.01
Clé InChI CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2725055
Nom IUPAC 3,5-dichloro-1,2,4-thiadiazole
SMILES C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 165.0°C to 167.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600
Quantité 25 g
Synonyme dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 155.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement