Learn More
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, TRC
Code produit 30384294
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30384294 5 g -
30382909 25 g 25g
30372802 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4364055G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130336-16-2
Formule moléculaire C8H3Cl2F3O
Poids moléculaire (g/mol) 243.01
Synonyme 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(3',5'-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-ethanone
SMILES FC(F)(F)C(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H3Cl2F3O/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(14)8(11,12)13/h1-3H
Poids de la formule 241.9513