Learn More
Acide 3,5-dichloro-2,6-diméthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 73219-91-7 |
| Formule moléculaire | C9H8Cl2O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3,5-dichloro-2,6-diméthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.06 |
| Poids de la formule | 249.98 |