Learn More
Acide 3,5-dichloro-2,6-diméthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30373425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4319401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
CAS 73219-91-7
Formule moléculaire C9H8Cl2O4
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3,5-dichloro-2,6-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 251.06
Poids de la formule 249.98