Learn More
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol |
| CAS | 2971-90-6 |
| Formule moléculaire | C7H7Cl2NO |
| Numéro MDL | MFCD22123390 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | OC1=C(Cl)C(C)=NC(C)=C1Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.04 |
| Pourcentage de pureté | 95% |