Learn More
3’,5’-Dichloro-2’-hydroxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 95°C to 98°C |
| Point d’ébullition | 132°C to 134°C (18 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1638099 |
| Poids de la formule | 205.04 |
| Pourcentage de pureté | 99% |