Learn More
Hydrazone de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 11975661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11975661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
CAS 43002-22-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 151°C
Couleur Marron à blanc
Analyse élémentaire 39.98 to 42.03% C, 13.32 to 14.00% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C7H6Cl2N2O
Numéro MDL MFCD00221441
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-methanehydrazonoylphenol, benzaldehyde,3,5-dichloro-2-hydroxy-, hydrazone, 2,4-bis chloranyl-6-diazanylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
Clé InChI HJIQERSFUMXSNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC=C1C=C(Cl)C=C(Cl)C1=O
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6-(hydrazinylmethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
CID PubChem 6807126
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.