Learn More
Acide 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonique (sel sodique), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3640643 |
| Poids de la formule | 265.05 |
| Pourcentage de pureté | 99% |