Learn More
3,5-Dichloro-2-pyridone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388095
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388095 5 g 5g
11378095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388095 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08309.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5437-33-2 | C5H3Cl2NO | 163.985 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5437-33-2
Formule moléculaire C5H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.985
Numéro MDL MFCD00015401
Clé InChI ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-2-pyridone, 3,5-dichloropyridin-2-ol, 3,5-dichloro-2-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 3,5-dichloro, 2-pyridinol, 3,5-dichloro, 2 1h-pyridone, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloropyridin-2 1h-one, acmc-20aiyo
CID PubChem 79496
Nom IUPAC 3,5-dichloro-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-2-pyridone
Point de fusion 178°C to 182°C
Quantité 5 g
Beilstein 1524971
Poids de la formule 163.99
Pourcentage de pureté ≥98%