Learn More
Chlorure de 3,5-dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophénoxy)benzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783033 10 g Flacon en verre ambré 10g
10532452 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783033 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB03983EA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175135-06-5
Formule moléculaire C12H5Cl4NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 417.034
Numéro MDL MFCD00052029
Clé InChI YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
CID PubChem 2774361
Nom IUPAC Chrlorure de3,5-dichloro-4-(2-chloro-4 nitrophénoxy) benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 417.05
Pourcentage de pureté 97%