Learn More
3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437848
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437848 25 g 25g
15427848 5 g 5g
15447848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15437848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61321.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3107-19-5 | C6H2Cl2FNO2 | 209.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3107-19-5
Formule moléculaire C6H2Cl2FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.99
Numéro MDL MFCD00129963
Clé InChI VMAATSFMXSMKPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro, 2,6-dichloro-4-nitrofluorobenzene, zlchem 371, pubchem4387, acmc-209hk6, ksc495g6p, 3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro-benzene
CID PubChem 76554
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(F)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre