Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10548033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10548033 10 g Flacon en verre ambré -
10005222 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10548033 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00194EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2314-36-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.007
Numéro MDL MFCD00017605
Clé InChI LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 16839
Nom IUPAC 3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 97%