Learn More
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469743
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11469743 5 g 5g
11479743 25 g 25g
11489743 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469743 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12923.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3336-41-2
Formule moléculaire C7H4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 207.01
Numéro MDL MFCD00002550
Clé InChI AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
CID PubChem 18749
ChEBI CHEBI:53685
Nom IUPAC Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 265°C to 270°C
Quantité 5 g
Beilstein 2616297
Poids de la formule 207.01
Pourcentage de pureté 97%