Learn More
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30374080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374080 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4386981G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Formule moléculaire C7H4O3Cl2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 207.01
Poids de la formule 205.9537