Learn More
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30374082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374082 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374082 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD438698500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Formule moléculaire C7H4O3Cl2
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 207.01
Poids de la formule 205.9537