Learn More
Acide 3,5-dichloro-4-(méthoxycarbonyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic Acid |
| CAS | 264272-64-2 |
| Formule moléculaire | C9H6Cl2O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,6-Dichloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1-Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6Cl2O4/c1-15-9(14)7-5(10)2-4(8(12)13)3-6(7)11/h2-3H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3,5-dichloro-4-méthoxycarbonate lbenzoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.05 |
| Poids de la formule | 247.9643 |