Learn More
3,5-dichloro-4-méthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 54730-35-7 |
| Formule moléculaire | C7 H7 Cl2 N |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(Cl)cc(N)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 3,5-dichloro-4-méthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.043 |
| Poids de la formule | 174.996 |